Stampa…
Ethyl-2-morpholinoacetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952661-25G OR952661-5G
APOSOR952661-25GEA 58.7 EUR
APOSOR952661-25G APOSOR952661-5G
Ethyl-2-morpholinoacetate 95%
Ethyl-2-morpholinoacetate
Formula: C₈H₁₅NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023375
CAS Number: 3235-82-3