Stampa…
1,2-Cyclohexanedicarboximide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Cyclohexanedicarboximide, Hexahydrophthalimide
OR952647-100G OR952647-500G
APOSOR952647-100GEA 39.3 EUR
APOSOR952647-100G APOSOR952647-500G
1,2-Cyclohexanedicarboximide 95%
1,2-Cyclohexanedicarboximide
Formula: C₈H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035737
CAS Number: 1444-94-6