Stampa…
N-(3-Hydroxypyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropionamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952632-1G OR952632-250MG
APOSOR952632-1GEA 451 EUR
APOSOR952632-1G APOSOR952632-250MG
N-(3-Hydroxypyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropionamide 95%
N-(3-Hydroxypyridin-4-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07776841
CAS Number: 169205-93-0