Stampa…
1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethylpyrazole-3-carboxylic Acid
OR952629-10G OR952629-1G OR952629-5G
APOSOR952629-10GEA 345 EUR
APOSOR952629-10G APOSOR952629-1G APOSOR952629-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
1-Ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₈N₂O₂
Peso molecolare: 140,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02090832
CAS Number: 400755-44-4