Stampa…
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952616-1G OR952616-5G OR952616-10G
APOSOR952616-1GEA 49.5 EUR
APOSOR952616-1G APOSOR952616-5G APOSOR952616-10G
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formula: C₉H₁₁NO
Peso molecolare: 149,1897 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08063887
CAS Number: 58196-33-1