Stampa…
7-Ethyl-1H-indole-2,3-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Ethylisatin
OR952606-1G OR952606-5G
APOSOR952606-1GEA 212 EUR
APOSOR952606-1G APOSOR952606-5G
7-Ethyl-1H-indole-2,3-dione 95%
7-Ethyl-1H-indole-2,3-dione
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047222
CAS Number: 79183-65-6