Stampa…
4-Methoxy-3-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9526-25G OR9526-5G
APOSOR9526-25GEA 147 EUR
APOSOR9526-25G APOSOR9526-5G
4-Methoxy-3-nitropyridine
4-Methoxy-3-nitropyridine
Formula: C₆H₆N₂O₃
Punto di fusione: 72…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209661
CAS Number: 31872-62-5