3-Pyrrol-1-ylpropionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Pyrrole-1-propionic Acid
Formula:
C₇H₉NO₂ Punto di fusione: 59…64 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03844729 CAS Number: 89059-06-3 |