Stampa…
Methyl-1-aminocyclopropane-1-carboxylate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate
OR952598-10G OR952598-1G OR952598-5G
APOSOR952598-10GEA 561 EUR
APOSOR952598-10G APOSOR952598-1G APOSOR952598-5G
Methyl-1-aminocyclopropane-1-carboxylate 96%
Methyl-1-aminocyclopropane-1-carboxylate
Formula: C₅H₉NO₂
Peso molecolare: 115,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00906963
CAS Number: 72784-43-1