3,3-Dimethyl-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952582-1G
OR952582-250MG
APOSOR952582-1GEA
132
EUR
APOSOR952582-1G
APOSOR952582-250MG
3,3-Dimethyl-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one 98%
3,3-Dimethyl-3,4-dihydroquinoxalin-2(1H)-one
Formula:
C₁₀H₁₂N₂O Peso molecolare: 176,22 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00186947 CAS Number: 80636-30-2 |