Stampa…

1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylpyrrolo[1,2-a]pyrazine 95%

Fornitore: Apollo Scientific

OR952572-100MG OR952572-1G OR952572-250MG
APOSOR952572-100MGEA 72.7 EUR
APOSOR952572-100MG APOSOR952572-1G APOSOR952572-250MG
1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylpyrrolo[1,2-a]pyrazine 95%
1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylpyrrolo[1,2-a]pyrazine
Formula: C₈H₁₂N₂
Peso molecolare: 136,1900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00296984
CAS Number: 73627-18-6

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR