Stampa…
7-Bromo-2-chloroquinoxaline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR952570-1G OR952570-5G
APOSOR952570-1GEA 56.8 EUR
APOSOR952570-1G APOSOR952570-5G
7-Bromo-2-chloroquinoxaline 97%
7-Bromo-2-chloroquinoxaline
Formula: C₈H₄BrClN₂
Peso molecolare: 243,4900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02955309
CAS Number: 89891-65-6