Stampa…
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR952561-1G OR952561-25G OR952561-5G
APOSOR952561-1GEA 82.9 EUR
APOSOR952561-1G APOSOR952561-25G APOSOR952561-5G
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 98%
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formula: C₉H₁₁BrClN
Peso molecolare: 248,5500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094742
CAS Number: 220247-73-4