Stampa…
Pseudopelletierine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
OR952553-1G OR952553-5G
APOSOR952553-1GEA 77.1 EUR
APOSOR952553-1G APOSOR952553-5G
Pseudopelletierine 95%
Pseudopelletierine
Formula: C₉H₁₅NO
Peso molecolare: 153,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078161
CAS Number: 552-70-5