Methyl(3-methylthiophen-2-ylmethyl)amine hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952540-10G
OR952540-1G
OR952540-5G
APOSOR952540-10GEA
502
EUR
APOSOR952540-10G
APOSOR952540-1G
APOSOR952540-5G
Methyl(3-methylthiophen-2-ylmethyl)amine hydrochloride 98%
Methyl(3-methylthiophen-2-ylmethyl)amine hydrochloride
Formula:
C₇H₁₂ClNS Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07106801 CAS Number: 860710-37-8 |