Stampa…
1-Isopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952532-1G OR952532-250MG OR952532-5G
APOSOR952532-1GEA 284 EUR
APOSOR952532-1G APOSOR952532-250MG APOSOR952532-5G
1-Isopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1-Isopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₁₅NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06380317
CAS Number: 18870-77-4