N-(4-Hydroxy-pyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropionamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952514-1G
OR952514-250MG
APOSOR952514-1GEA
452
EUR
APOSOR952514-1G
APOSOR952514-250MG
N-(4-Hydroxy-pyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropionamide 95%
N-(4-Hydroxy-pyridin-3-yl)-2,2-dimethylpropionamide
Formula:
C₁₀H₁₄N₂O₂ Peso molecolare: 194,24 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08235134 CAS Number: 540497-47-0 |