Stampa…
Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate, Ethyl 2-chloro-6-methylisonicotinate
OR952499-1G OR952499-5G
APOSOR952499-1GEA 64 EUR
APOSOR952499-1G APOSOR952499-5G
Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate 95%
Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Peso molecolare: 199,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09842151
CAS Number: 3998-88-7