Stampa…
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropanenitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952433-10G OR952433-1G OR952433-5G
APOSOR952433-10GEA 271 EUR
APOSOR952433-10G APOSOR952433-1G APOSOR952433-5G
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropanenitrile 96%
2-(4-Aminophenyl)-2-methylpropanenitrile
Formula: C₁₀H₁₂N₂
Peso molecolare: 160,2200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909912
CAS Number: 115279-57-7