Stampa…
6-Methoxy-5-indanecarbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952430-1G OR952430-5G
APOSOR952430-1GEA 168 EUR
APOSOR952430-1G APOSOR952430-5G
6-Methoxy-5-indanecarbaldehyde 95%
6-Methoxy-5-indanecarbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06248004
CAS Number: 73615-83-5