Stampa…
6-Methoxy-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952422-1G OR952422-250MG
APOSOR952422-1GEA 97.4 EUR
APOSOR952422-1G APOSOR952422-250MG
6-Methoxy-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one 95%
6-Methoxy-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,2000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114865
CAS Number: 22246-12-4