Stampa…
6-Methoxy-2-naphthol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methoxynaphthalen-2-ol, Naproxen Impurity H
OR952419-25G OR952419-5G
APOSOR952419-25GEA 582 EUR
APOSOR952419-25G APOSOR952419-5G
6-Methoxy-2-naphthol 95%
6-Methoxy-2-naphthol
Formula: C₁₁H₁₀O₂
Peso molecolare: 174,2000 g/mol
Punto di fusione: 148…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00088677
CAS Number: 5111-66-0