3-Chlorophenethyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Chlorophenethyl Bromide
Formula:
C₈H₈BrCl Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04117465 CAS Number: 16799-05-6 |