Stampa…
1-Chloro-2,5-dimethoxy-4-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9524-25G OR9524-1G OR9524-5G
APOSOR9524-25GEA 0 EUR
APOSOR9524-25G APOSOR9524-1G APOSOR9524-5G
1-Chloro-2,5-dimethoxy-4-nitrobenzene
1-Chloro-2,5-dimethoxy-4-nitrobenzene
Formula: C₈H₈ClNO₂
Punto di fusione: 78…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00087057
CAS Number: 34633-69-7