4'-(1-Pyrazolyl)acetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952366-10G
OR952366-25G
OR952366-5G
APOSOR952366-10GEA
116
EUR
APOSOR952366-10G
APOSOR952366-25G
APOSOR952366-5G
4'-(1-Pyrazolyl)acetophenone 98%
4'-(1-Pyrazolyl)acetophenone
Formula:
C₁₁H₁₀N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08572143 CAS Number: 25699-98-3 |