Stampa…
3-Dimethoxymethyl-2-methoxypyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952352-1G OR952352-250MG
APOSOR952352-1GEA 452 EUR
APOSOR952352-1G APOSOR952352-250MG
3-Dimethoxymethyl-2-methoxypyridine 95%
3-Dimethoxymethyl-2-methoxypyridine
Formula: C₉H₁₃NO₃
Peso molecolare: 183,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07366720
CAS Number: 869735-23-9