Stampa…
Ethyl-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate
OR952315-10G OR952315-1G OR952315-5G
APOSOR952315-10GEA 437 EUR
APOSOR952315-10G APOSOR952315-1G APOSOR952315-5G
Ethyl-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate 97%
Ethyl-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₇H₈N₂O₃
Peso molecolare: 168,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00235034
CAS Number: 4786-52-1