Stampa…
Methyl-2-chloro-5-methylnicotinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-chloro-5-methylpyridine-3-carboxylate, Methyl 2-chloro-5-methylnicotinate
OR952283-1G OR952283-250MG
APOSOR952283-1GEA 481 EUR
APOSOR952283-1G APOSOR952283-250MG
Methyl-2-chloro-5-methylnicotinate 98%
Methyl-2-chloro-5-methylnicotinate
Formula: C₈H₈ClNO₂
Peso molecolare: 185,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07375372
CAS Number: 65169-43-9