Stampa…
2-Chloro-5-methylnicotinonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952281-1G OR952281-250MG
APOSOR952281-1GEA 633 EUR
APOSOR952281-1G APOSOR952281-250MG
2-Chloro-5-methylnicotinonitrile 98%
2-Chloro-5-methylnicotinonitrile
Formula: C₇H₅ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07375374
CAS Number: 66909-34-0