Stampa…
(1-Methyl-1H-indol-6-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952220-1G OR952220-250MG
APOSOR952220-1GEA 134 EUR
APOSOR952220-1G APOSOR952220-250MG
(1-Methyl-1H-indol-6-yl)methanol 95%
(1-Methyl-1H-indol-6-yl)methanol
Formula: C₁₀H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08690252
CAS Number: 199590-00-6