Stampa…
(5-Methoxypyridin-3-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952187-10G OR952187-1G OR952187-5G
APOSOR952187-10GEA 931 EUR
APOSOR952187-10G APOSOR952187-1G APOSOR952187-5G
(5-Methoxypyridin-3-yl)methanol 95%
(5-Methoxypyridin-3-yl)methanol
Formula: C₇H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11052844
CAS Number: 937202-11-4