Stampa…
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR952122-1G OR952122-250MG
APOSOR952122-1GEA 425 EUR
APOSOR952122-1G APOSOR952122-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09859114
CAS Number: 1020056-33-0