Stampa…
Isopropyl-3-aminobut-2-enoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Isopropyl 3-Aminocrotonate, Isopropyl 3-aminobut-2-enoate, 3-Aminocrotonic acid Isopropyl ester, Isopropyl 3-Amino-2-butenoate, 3-Amino-2-butenoic acid Isopropyl ester
OR952106-100G OR952106-1KG OR952106-500G
APOSOR952106-100GEA 125 EUR
APOSOR952106-100G APOSOR952106-1KG APOSOR952106-500G
Isopropyl-3-aminobut-2-enoate 95%
Isopropyl-3-aminobut-2-enoate
Formula: C₇H₁₃NO₂
Peso molecolare: 143,1836 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134272
CAS Number: 14205-46-0