Stampa…
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9521-100G OR9521-25G OR9521-10G
APOSOR9521-100GEA 154 EUR
APOSOR9521-100G APOSOR9521-25G APOSOR9521-10G
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine 97%
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formula: C₄HCl₂N₃O₂
Punto di fusione: 100…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006107
CAS Number: 4316-93-2
EINECS: 224-340-6