Stampa…
4,6-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952086-1G OR952086-250MG
APOSOR952086-1GEA 364 EUR
APOSOR952086-1G APOSOR952086-250MG
4,6-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
4,6-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02664431
CAS Number: 383132-27-2