Stampa…
(6-Methylpyridin-3-yl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952061-1G OR952061-250MG
APOSOR952061-1GEA 308 EUR
APOSOR952061-1G APOSOR952061-250MG
(6-Methylpyridin-3-yl)acetic acid 95%
(6-Methylpyridin-3-yl)acetic acid
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190601
CAS Number: 19733-96-1