Glycine dimethylamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Amino-N,N-dimethylacetamide
Formula:
C₄H₁₀N₂O Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD06655265 CAS Number: 1857-19-8 UN: 2735 ADR: 8,III |