Stampa…
5-Amino-2-ethyl-2H-indazole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR952019-1G OR952019-5G
APOSOR952019-1GEA 91.6 EUR
APOSOR952019-1G APOSOR952019-5G
5-Amino-2-ethyl-2H-indazole 96%
5-Amino-2-ethyl-2H-indazole
Formula: C₉H₁₁N₃
Peso molecolare: 161,2037 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18375231
CAS Number: 5228-52-4