Stampa…
Isopropyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Isopropyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
OR952004-25G OR952004-5G
APOSOR952004-25GEA 130 EUR
APOSOR952004-25G APOSOR952004-5G
Isopropyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate 96%
Isopropyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₇NO₃
Peso molecolare: 187,2400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08460168
CAS Number: 832715-51-2