Stampa…
2,6-Dinitro-4-methylanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9520-1G OR9520-5G OR9520-25G
APOSOR9520-1GEA 14.7 EUR
APOSOR9520-1G APOSOR9520-5G APOSOR9520-25G
2,6-Dinitro-4-methylanisole
2,6-Dinitro-4-methylanisole
Formula: C₈H₈N₂O₅
Punto di fusione: 124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192097
CAS Number: 29455-11-6
UN: 2930
ADR: 6.1+4.1,II