Stampa…
2-Acetamido-5-methoxytoluene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(4-Methoxy-2-methylphenyl)acetamide, 4'-Methoxy-2'-methylacetanilide, 4-Acetamido-3-methylanisole
OR951990-1G OR951990-25G OR951990-5G
APOSOR951990-1GEA 109 EUR
APOSOR951990-1G APOSOR951990-25G APOSOR951990-5G
2-Acetamido-5-methoxytoluene 95%
2-Acetamido-5-methoxytoluene
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00458126
CAS Number: 31601-41-9