1-(5-Chlorothien-2-yl)ethanamine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951989-1G
OR951989-5G
APOSOR951989-1GEA
219
EUR
APOSOR951989-1G
APOSOR951989-5G
1-(5-Chlorothien-2-yl)ethanamine 96%
1-(5-Chlorothien-2-yl)ethanamine
Formula:
C₆H₈ClNS Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05215241 CAS Number: 214759-44-1 |