Stampa…
4-Bromo-6-chloro-1H-indazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR951968-10G OR951968-1G OR951968-5G
APOSOR951968-10GEA 226 EUR
APOSOR951968-10G APOSOR951968-1G APOSOR951968-5G
4-Bromo-6-chloro-1H-indazole 98%
4-Bromo-6-chloro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrClN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07781352
CAS Number: 885519-03-9