Stampa…
6-(Dimethylamino)nicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(N,N-Dimethylamino)pyridine-5-carboxylic acid
OR951947-1G OR951947-5G
APOSOR951947-1GEA 127 EUR
APOSOR951947-1G APOSOR951947-5G
6-(Dimethylamino)nicotinic acid 97%
6-(Dimethylamino)nicotinic acid
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07357408
CAS Number: 82846-28-4