Stampa…
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951927-1G OR951927-5G
APOSOR951927-1GEA 68.4 EUR
APOSOR951927-1G APOSOR951927-5G
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate 95%
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈O₂S
Peso molecolare: 192,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067791
CAS Number: 22913-24-2