Stampa…
5-Methylindoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951911-1G OR951911-5G
APOSOR951911-1GEA 78.6 EUR
APOSOR951911-1G APOSOR951911-5G
5-Methylindoline 95%
5-Methylindoline
Formula: C₉H₁₁N
Peso molecolare: 133,1900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093636
CAS Number: 65826-95-1