Stampa…
3'-Methylpropiophenone 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951894-25G OR951894-5G
APOSOR951894-25GEA 194 EUR
APOSOR951894-25G APOSOR951894-5G
3'-Methylpropiophenone 96%
3'-Methylpropiophenone
Formula: C₁₀H₁₂O
Peso molecolare: 148,2017 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00027014
CAS Number: 51772-30-6