Stampa…
5H-Pyrido[4,3-b]indole ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: gamma-Carboline
OR951880-1G OR951880-250MG
APOSOR951880-1GEA 105 EUR
APOSOR951880-1G APOSOR951880-250MG
5H-Pyrido[4,3-b]indole ≥98%
5H-Pyrido[4,3-b]indole
Formula: C₁₁H₈N₂
Peso molecolare: 168,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00965976
CAS Number: 244-69-9