Stampa…
4-Chlorophthalide 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951873-10G OR951873-1G OR951873-5G
APOSOR951873-10GEA 339 EUR
APOSOR951873-10G APOSOR951873-1G APOSOR951873-5G
4-Chlorophthalide 96%
4-Chlorophthalide
Formula: C₈H₅ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01718133
CAS Number: 52010-22-7