Stampa…
5-(Chloromethyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR951851-10G OR951851-1G OR951851-5G
APOSOR951851-10GEA 807 EUR
APOSOR951851-10G APOSOR951851-1G APOSOR951851-5G
5-(Chloromethyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
5-(Chloromethyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₄H₅ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08445357
CAS Number: 1192-81-0